Documents
776157
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)ethanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.323
Densité
1.334 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O2/c4-3(5,6)8-2-1-7/h7H,1-2H2
Clé InChI
HZAARXYRNUBDNS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.9 °F
Point d'éclair (°C)
44.4 °C