Principaux documents
T5033
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine dihydrochloride
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
25 G
402,00 $
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
402,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.16
Beilstein:
5961763
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Pf
120-122 °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Chaîne SMILES 
Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.2ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
Clé InChI
WYHIICXRPHEJKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Carlos Chun Ho Cheung et al.
Biochemical pharmacology, 97(1), 62-76 (2015-07-26)
Diabetes impairs copper (Cu) regulation, causing elevated serum Cu and urinary Cu excretion in patients with established cardiovascular disease; it also causes cardiomyopathy and chronic cardiac impairment linked to defective Cu homeostasis in rats. However, the mechanisms that link impaired