259535
Triethylenetetramine hydrate
98%
131,00 $
About This Item
131,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
~5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
pb
272 °C (lit.)
Pf
45-48 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.H2O/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;/h9-10H,1-8H2;1H2
Clé InChI
XJFQPBHOGJVOHU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges