T35203
trans-2,3-Dimethylacrylic acid
98%
Synonyme(s) :
Tiglic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
61-64 °C (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
Clé InChI
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F
Point d'éclair (°C)
95 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges