Principaux documents
XX42RES01
Millipore
Réservoir, 500 ml, à l′échelle du laboratoire
1 EA
5 350,00 $
5 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
5 350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
5 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Niveau de qualité
Hauteur
25.4 cm (10 in.)
Longueur
44 cm
Largeur
20 cm
Catégories apparentées
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany