Principaux documents
T319333
3-(5-HYDROXY-3-PHENYL-1H-PYRAZOL-1-YL)PROPANENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
Autres remarques