Principaux documents
T313106
2-ANILINONICOTINAMIDE
AldrichCPR
5MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
216,00 $