Principaux documents
T293415
BICYCLO[3.3.1]NONAN-3-ONE
AldrichCPR
T293415-100MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T293415-100MG
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.211
Numéro MDL:
227,00 $