Principaux documents
T317853
N-METHYL[3-(2-THIENYL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL]METHANAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.24
Numéro MDL:
Autres remarques