Principaux documents
T289655
(1S,4R,6R)-4-[(4-METHOXYBENZYL)OXY]-7,7-DIMETHYLBICYCLO[4.1.0]HEPTAN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.363
Numéro MDL:
Autres remarques