Documents
112941
Sigma-Aldrich
tert-Butylhydroquinone
97%
Synonyme(s) :
2-(1,1-Diméthyléthyl)-1,4-benzènediol, NSC 4972
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H3-1,4-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro Beilstein :
637923
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
97%
Température d'inflammation spontanée
855 °F
Pf
127-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
Clé InChI
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La tert-butylhydroquinone (TBHQ) est un antioxydant phénolique. Elle est couramment utilisée comme agent de conservation alimentaire. À faibles concentrations, elle a des propriétés de cryoprotection, tandis qu′à des concentrations plus élevées, elle présente un comportement cytotoxique.
Application
La TBHQ a été utilisée pour étudier l′inactivation des souches barotolérantes de Listeria monocytogenes et d′Escherichia coli. Des électrodes de supercondensateurs respectueuses de l′environnement ont été obtenues en décorant la surface de nanofeuilles de graphène avec la TBHQ.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yoon-Kyung Chung et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 46(3), 289-294 (2008-07-08)
Antimicrobial efficacy of ultra-high-pressure (UHP) can be enhanced by application of additional hurdles. The objective of this study was to systematically assess the enhancement in pressure lethality by TBHQ treatment, against barotolerant strains of Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes.
Tert-butylhydroquinone-decorated graphene nanosheets and their enhanced capacitive behaviors
Wang HW, et al.
Chinese Science Bulletin, 56(20), 2092-9097 (2011)
Tatsuya Ogawa et al.
Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 13, 657-660 (2020-09-29)
The stratum corneum protects against the entry of pathogens, allergens, and irritants while preventing dehydration. The Kelch-like erythroid cell-derived protein with cap-n-collar homology-associated protein 1 (KEAP1)/NF-E2-related factor 2 (NRF2) system maintains skin barrier homeostasis. Aggregated evidence suggests that NRF2-mediated antioxidative
Anna De Blasio et al.
Journal of cellular physiology, 235(2), 629-637 (2019-07-18)
The present study shows that nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2) and miR-29b-1-5p are two opposite forces which could regulate the fate of MDA-MB-231 cells, the most studied triple-negative breast cancer (TNBC) cell line. We show that NRF2 activation
Saelooom Lee et al.
Free radical biology & medicine, 53(4), 807-816 (2012-06-12)
Radiotherapy and chemotherapeutic agents can effectively induce apoptosis through generation of reactive oxygen species (ROS). Cancer cells frequently express high levels of ROS-scavenging enzymes, which confer resistance to ROS-mediated cell death. Keap1 (Kelch-like ECH-associated protein 1) sequesters and promotes the