Principaux documents
T289620
(4R)-3-((2S,3S,7S)-7-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-3-HYDROXY-2-METHYLNONANOYL)-4-ISOPROPYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H43NO5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.678
Numéro MDL:
Autres remarques