Key Documents
T286613
(2S,3S)-3-({[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}METHYL)-2-OXIRANECARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H20O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.355
Numéro MDL:
Autres remarques