Principaux documents
T269239
(3S,5R)-3,5-DIMETHYLTETRAHYDRO-2H-PYRAN-2-ONE
AldrichCPR
T269239-1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T269239-1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.172
Numéro MDL:
37,90 $