T22403
Tetrahydrothiophene 1-oxide
96%
Synonyme(s) :
Tetramethylene sulfoxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
Point d'ébullition
235-237 °C (lit.)
Densité
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=S1CCCC1
InChI
1S/C4H8OS/c5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clé InChI
ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves