Principaux documents
T187836
2,5-DIHYDRO-3,4-FURANDICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
5MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.112
Numéro MDL:
216,00 $