Documents
PHL80063
Camphene
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Camphene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
159-160 °C (lit.)
Pf
48-52 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum curcuma eucalyptus mentha salvia thymus valeriana zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)