Principaux documents
T176435
3-METHOXY-1,4-DIMETHYL-2-AZABICYCLO[6.1.0]NONA-2,4,6-TRIENE PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H16ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.707
Numéro MDL:
Autres remarques