Principaux documents
T138916
ETHYL 3-(3-AMINO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-3-OXOPROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.317
Numéro MDL:
Autres remarques