Principaux documents
SYNF149100
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/20
Synonyme(s) :
Synthware F149100, side arm flask, flask with side arm
1 EA
77,60 $
77,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
77,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
77,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Joint
joint: ST/NS19/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F149100
Capacité
100 mL
Description générale
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.