Principaux documents
SYNF141450
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
1 EA
75,50 $
75,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
75,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
75,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F141450
Capacité
50 mL
Description générale
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.