Principaux documents
SYNC364620C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 203 mm
Synonyme(s) :
Synthware C364620C, glass chromatograpy column
1 EA
172,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
172,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C364620C
Longueur
203 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Catégories apparentées
Description générale
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.