Principaux documents
SYNC195463C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Synonyme(s) :
Synthware C195463C, glass chromatograpy column
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS35/20
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C195463C
D.I. × L
40.0 mm × 305 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Catégories apparentées
Description générale
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.