Principaux documents
SYNF238530C
Synthware chromatography column with vacuum connection and fritted disk
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 90 mm × 300 mm, Disc porosity: coarse
Synonyme(s) :
Synthware F238530C, glass chromatography column
1 EA
377,00 $
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
377,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F238530C
D.E. × L
90 mm × 300 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Catégories apparentées
Description générale
Short column with lower 24/40 joint and hose connection for vacuum. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.