Principaux documents
SYNC204200
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
1 EA
132,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
132,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C204200
L de l'enveloppe
200 mm
Catégories apparentées
Description générale
Synthware Liebig condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.