Principaux documents
SYND452424
Synthware Dean Stark distillation receiver
20 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware D452424, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
1 EA
247,00 $
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
247,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.51
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware D452424
Capacité
20 mL
Catégories apparentées
Description générale
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.