Principaux documents
SYNB257040L
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 500 mm
Synonyme(s) :
Synthware B257040L
1 EA
94,50 $
94,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
94,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
94,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware B257040L
D.E. × H
500 mm
Description générale
With 10 mm O.D. hose connection.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.