Principaux documents
M051030
Sigma-Aldrich
DMT-dU Phosphoramidite
configured for ABI
Synonyme(s) :
DMT-dU amidite
0.25 G
168,00 $
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.25 G
168,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H47N4O8P
Poids moléculaire :
730.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilité
configured for ABI
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H47N4O8P/c1-27(2)43(28(3)4)52(49-24-10-22-40)51-34-25-37(42-23-21-36(44)41-38(42)45)50-35(34)26-48-39(29-11-8-7-9-12-29,30-13-17-32(46-5)18-14-30)31-15-19-33(47-6)20-16-31/h7-9,11-21,23,27-28,34-35,37H,10,24-26H2,1-6H3,(H,41,44,45)/t34-,35+,37+,52?/m0/s1
Clé InChI
ZGJUDTLSWZPIDW-MVFNBKNKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable