Principaux documents
SYNA342440
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A342440, Adapter, twin connecting hose
1 EA
35,00 $
35,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
35,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
35,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A342440
Catégories apparentées
Description générale
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.