Principaux documents
SLW3680/04M
Pyrex® Gooch crucible
60 mL, disc diam. 40 mm, porosity grade 2
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3680/04M
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLW3680/04M n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
3680/04M
SciLabware
Diam. du disque
40 mm
Dimension de pores
grade 2 porosity
Capacité
60 mL
Description générale
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.