Principaux documents
BR458734
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 4
Synonyme(s) :
Filter, Filter crucible
10 EA
789,00 $
789,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
789,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
789,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
BRAND 458734
Capacité
50 mL
Dimension de pores
10-16 μm
Description générale
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG