Principaux documents
SLW1170/06M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1170/06M
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLW1170/06M n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
Pyrex flask
flat bottom flask
Joint
joint ST/NS neck35 mm I.D.
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1170/06M
Hauteur
185 mm
Diam. du corps
105 mm
Capacité
500 mL
D.I. du col
35 mm
Description générale
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.