Documents
SIK2802-10
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene-2,5-dicarboxylic acid
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥97%
InChI
1S/C6H8O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
VZKPHLAASBCFGX-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable