Principaux documents
916765
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
25G, 0.50″, 50/box
Synonyme(s) :
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
1 EACH
107,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
107,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
42182011
Nomenclature NACRES :
NB.51
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Tapered dispensing tips, polypropylene, 25 gauge, red, ID 0.010″, 50/box
Application
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.