Principaux documents
SIK2701-10
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Azobenzenetetracarboxylic acid - TAZBH4
≥97%
250 MG
119,00 $
1 G
346,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
119,00 $
1 G
346,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H10N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Chaîne SMILES 
N(=N\c2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)/c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C16H10N2O8/c19-13(20)7-1-8(14(21)22)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15(23)24)2-10(6-12)16(25)26/h1-6H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)/b18-17+
Clé InChI
MXBBZODCMBYDCL-ISLYRVAYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable