Principaux documents
S996718
3,6-DIPHENYL-CYCLOHEX-4-ENE-1,2-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.364
Numéro MDL:
Autres remarques