Principaux documents
S984450
5-CHLORO-2-(METHYLTHIO)-3-(3-SULFOPROPYL)-BENZOTHIAZOLIUM HYDROXIDE, INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12ClNO3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.868
Numéro MDL:
Autres remarques