Documents
D5628
Sigma-Aldrich
Digitonine
~50% (TLC)
Synonyme(s) :
Digitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H92O29
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1229.31
Numéro Beilstein :
78654
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
plant seeds (Digitalis purpurea)
Description
non-ionic
Pureté
50% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 70,000
Concentration
~50% (TLC)
Nombre d'agrégation
60
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
Pf
230-240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES 
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
Clé InChI
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
Description générale
La digitonine, un glycoside stéroïdique dérivé de la digitale pourpre (Digitalis purpurea), se présente comme un détergent non ionique polyvalent intervenant dans diverses applications de la recherche en biologie cellulaire et en biochimie. Ses propriétés uniques en font un outil précieux pour explorer les membranes cellulaires, les protéines membranaires et les composants intracellulaires. La digitonine présente une capacité exceptionnelle à solubiliser les membranes et permet d'extraire efficacement les protéines liées aux membranes tout en préservant leur conformation native pour étudier leurs interactions et leurs activités. Elle est aussi capable de perméabiliser sélectivement les membranes plasmiques riches en cholestérol, ce qui permet d'isoler et de purifier certains organites et facilite l'étude de leurs fonctions.
La faculté de ce détergent à perméabiliser les cellules s'étend à différents types de cellules et permet d'étudier les composants et processus intracellulaires en introduisant des anticorps, des enzymes ou d'autres molécules dans les cellules. Dans les expériences d'immunocytochimie, la digitonine joue un rôle crucial en perméabilisant les cellules, ce qui permet de marquer et de détecter les protéines et structures intracellulaires et donne de précieux renseignements sur l'organisation cellulaire et la localisation des protéines. La digitonine facilite également l'extraction et la purification de l'ARN en lysant les cellules, une étape essentielle pour les applications de biologie moléculaire telles que l'analyse de l'expression génique et le séquençage de l'ARN. L'utilité de ce détergent est également évidente dans les expériences d'immunoprécipitation, où il solubilise les protéines membranaires, permettant ainsi d'isoler certains complexes protéine-anticorps afin d'étudier les interactions des protéines et des voies de signalisation.
Application
La digitonine a été utilisée dans une étude destinée à comprendre comment les toxines lipopeptidiques ciblent les membranes biologiques.
La digitonine a été utilisée :
  • pour incuber des mitochondries isolées afin de retirer la membrane mitochondriale externe en vue de la préparation de mitoplastes.
  • dans la perméabilisation de cellules HeLa pour un essai d'import in vitro.
  • comme constituant d'une solution saline tamponnée à l'HEPES (HBS) pour pénétrer dans des cellules et libérer les aequorines en vue d'une imagerie par fluorescence et bioluminescence.
Actions biochimiques/physiologiques
La digitonine joue un rôle important dans la perméabilisation des membranes cellulaires. Elle aide aussi à solubiliser les constituants membranaires. La digitonine interagit spécifiquement avec le cholestérol présent dans les membranes, en provoquant la formation de pores. Elle aide à lyser les cellules eucaryotes mais pas les membranes bactériennes.
Caractéristiques et avantages
  • Peut extraire les protéines membranaires telles que les supercomplexes à partir de la membrane mitochondriale interne.
  • Solubilise progressivement les grosses vésicules unilamellaires (LUV) de 1-palmitoyl-2-oléoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (POPC) à haute température.
  • Peut former des micelles sur une large plage de concentrations.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
The dopamine D1 receptor: partial purification of a digitonin-solubilized receptor-guanine nucleotide binding complex.
H B Niznik et al.
Biochemical pharmacology, 35(17), 2974-2977 (1986-09-01)
Dominic S Alonzi et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 70(15), 2799-2814 (2013-03-19)
Endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) is a key cellular process whereby misfolded proteins are removed from the endoplasmic reticulum (ER) for subsequent degradation by the ubiquitin/proteasome system. In the present work, analysis of the released, free oligosaccharides (FOS) derived from all
Safaa Yehia Eid et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(14), 1288-1297 (2012-11-14)
We determined the ability of some phytochemicals, including alkaloids (glaucine, harmine, and sanguinarine), phenolics (EGCG and thymol), and terpenoids (menthol, aromadendrene, β-sitosterol-O-glucoside, and β-carotene), alone or in combination with the saponin digitonin to reverse the relative multi-drug resistance of Caco-2
Safaa Yehia Eid et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(14), 1307-1314 (2012-10-16)
In phytotherapy, extracts from medicinal plants are employed which contain mixtures of secondary metabolites. Their modes of action are complex because the secondary metabolites can react with single or multiple targets. The components in a mixture can exert additive or
Didier Blanot et al.
Chemical biology & drug design, 79(1), 2-8 (2011-08-06)
Muramyl peptides derived from bacterial peptidoglycan have long been known for their ability to trigger host innate immune responses, including inflammation and antimicrobial defense. Muramyl peptides have also been widely studied for their role as immune adjuvants. In mammals, the