Principaux documents
S983977
2-(4-(4-BENZYLOXY)PHENYLSULFONYL)PHENOXY)BUTYRIC ACID
AldrichCPR
S983977-25MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S983977-25MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H22O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.492
Numéro MDL:
90,30 $