Principaux documents
PH000454
BENZYL 3-FLUORO-4-(4-MORPHOLINYL)PHENYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.36
Numéro MDL:
Autres remarques