Principaux documents
S935751
N,N'-BIS(2,4-DINITROPHENYL)ETHYLENEDIAMINE
AldrichCPR
S935751-50MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S935751-50MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N6O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.287
Numéro MDL:
90,30 $