Principaux documents
S899755
2,2'-OXYBIS(ACETIC ISOPROPYLIDENEHYDRAZIDE)
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H18N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.28
Numéro MDL:
37,90 $