Documents
258571
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropane
98%
Synonyme(s) :
Isopropylidene dichloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3CCl2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.99
Numéro Beilstein :
1731150
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
Clé InChI
ZEOVXNVKXIPWMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Dehydrohalogenation of 2,2-dichloropropane sorbed in micropores of several model mineral solids has been investigated. Polymorphism of 2,2-dichloropropane has been investigated by thermal and X-ray powder diffraction experiments.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Hefa Cheng et al.
Environmental science & technology, 42(8), 2879-2885 (2008-05-24)
Nanometer scale pores are ubiquitous in porous geologic media (soils and sediments). Sorption of organic contaminants in micropores (< or = 2 nm) can inhibittheir hydrolytic transformation due to the limited availability of reactive water within hydrophobic micropore spaces. As
Polymorphism of 2, 2-dichloropropane: Crystallographic characterization of the ordered and disordered phases.
Negrier P, et al.
Chemistry of Materials, 14(5), 1921-1929 (2002)