Principaux documents
272973
Sigma-Aldrich
1,1-Dichloropropane
97%
Synonyme(s) :
Propylidene chloride
5 G
238,00 $
238,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
238,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CHCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
238,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
88 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
CCC(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
WIHMGGWNMISDNJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,1-Dichloropropane was used in the synthesis of chloropropenes by undergoing flash vacuum pyrolysis over magnesium[1].
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Flash vacuum pyrolysis over magnesium. Part 1. Pyrolysis of benzylic, other aryl/alkyl and aliphatic halides.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 402-415 (2002)
Na-Hee Lee et al.
Cell death & disease, 9(7), 724-724 (2018-06-22)
The toxicological evaluation of potential drug candidates is very important in the preclinical phase of drug development. Toxic materials may cause serious decline in stem cell function and loss of stemness. Indeed, we found that toxic exposure more profoundly suppressed