Principaux documents
S888052
L-MENTHYL GLYOXYLATE POLYMER
AldrichCPR
S888052-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S888052-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.291
Numéro MDL:
37,90 $