Principaux documents
S886416
BENZOPHENONE IMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S886416-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S886416-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H12ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.7
Numéro MDL:
37,90 $