Principaux documents
S880671
METHYL 4-CHLOROCINNAMATE
AldrichCPR
S880671-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S880671-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.635
Numéro MDL:
146,00 $