Principaux documents
S876844
2-PHENOXY-2-PHENYL-1-ETHANOL
AldrichCPR
S876844-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S876844-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.266
Numéro MDL:
146,00 $