Principaux documents
S873969
TETRAMETHYLENE-2,2'-BIS(1,3-CYCLOTETRADECANEDIONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H54O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.785
Numéro MDL:
Autres remarques