Principaux documents
S846880
2,2'-DIMETHYLBENZOPHENONE
AldrichCPR
S846880-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S846880-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.278
Numéro MDL:
146,00 $